Tisk…
1,10-Decanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D1203-100G D1203-500G
SIALD1203-100GEA 1900 CZK
SIALD1203-100G SIALD1203-500G
1,10-Decanediol, Sigma-Aldrich®
1,10-Decanediol
Vzorec: C₁₀H₂₂O₂
Bod varu: 297 °C (1013 hPa)
Bod tání: 72 °C
Hustota: 0,883 g/cm³ (80 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004749
CAS číslo: 112-47-0
EINECS: 203-975-2
Merck Index: 13,02869