Tisk…
2,3-Dimerkapto-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
64046-10ML 64046-6X10ML
SIAL64046-10MLEA 8280 CZK
SIAL64046-10ML SIAL64046-6X10ML
2,3-Dimerkapto-1-propanol, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimerkapto-1-propanol
Vzorec: C₃H₈OS₂
Bod varu: 223 °C (1013 hPa)
Bod tání: 77 °C
Hustota: 1,2531 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004864
CAS číslo: 59-52-9
EINECS: 200-433-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03234
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=745c14e3244d75cab02b536ae9d18ec21829aeba&vid=345ebd39845f4c372f03844bee87b4d8c249ec2b&prid=web&clid=SAPDAM