2,3-Dimerkapto-1-propanol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 59-52-9
Molecular Formula: C3H8OS2
Formula Weight: 124.22
Flash Point:
British Anti-Lewisite. A chelator that inhibits sugar nucleotide degradation.
Vzorec:
C₃H₈OS₂ Bod varu: 120 °C (15 mmHg) Bod tání: 77 °C Hustota: 1,244 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004864 CAS číslo: 59-52-9 EINECS: 200-433-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3209 |