2-Merkaptoethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M6250-100ML
M6250-1L
M6250-250ML
M6250-500ML
SIALM6250-100MLEA
1820
CZK
SIALM6250-100ML
SIALM6250-1L
SIALM6250-250ML
SIALM6250-500ML
2-Merkaptoethanol, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptoethanol
Vzorec:
HSCH₂CH₂OH MW: 78,14 g/mol Bod varu: 157 °C (1013 hPa) Bod tání: –100 °C Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 68 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004890 CAS číslo: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN: 2966 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05894 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...