Tisk…

2-Merkaptoethanol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

M3148-100ML M3148-250ML M3148-25ML
SIALM3148-100MLEA 1990 CZK
SIALM3148-100ML SIALM3148-250ML SIALM3148-25ML
2-Merkaptoethanol, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptoethanol
Vzorec: HSCH₂CH₂OH
MW: 78,14 g/mol
Bod varu: 157 °C (1013 hPa)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004890
CAS číslo: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR