Tisk…
2-Merkaptoethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
63689-100ML-F 63689-25ML-F
SIAL63689-100ML-FEA 3070 CZK
SIAL63689-100ML-F SIAL63689-25ML-F
2-Merkaptoethanol, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptoethanol
Vzorec: HSCH₂CH₂OH
Bod varu: 157 °C (1013 hPa)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004890
CAS číslo: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM