Tisk…
2-Merkaptoethanol ≥99% for biotechnology
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
0482-100MLEA 1760 CZK
0482-100ML 0482-250ML
2-Merkaptoethanol ≥99% for biotechnology
2-Merkaptoethanol
Vzorec: HSCH₂CH₂OH
Bod varu: 157 °C (1013 hPa)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004890
CAS číslo: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
DNase none detected
Protease none
Purity >99%
RNase none detected
Water ≤0.5%