Tisk…
2-Merkaptoethanol 99%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
125470010 125470100 125472500 125470025
ACRO125470010EA 4530 CZK
ACRO125470010 ACRO125470100 ACRO125472500 ACRO125470025
2-Merkaptoethanol 99%, pure
2-Mercaptoethanol
Vzorec: HSCH₂CH₂OH
MW: 78,14 g/mol
Bod varu: 157…158 °C (760 mmHg)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 1,11 g/cm³
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004890
CAS číslo: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %