Tisk…
Triizopropanolát hlinitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
229407-10G 229407-250G 229407-50G
SIAL229407-10GEA 1980 CZK
SIAL229407-10G SIAL229407-250G SIAL229407-50G
Triizopropanolát hlinitý, Sigma-Aldrich®
Triizopropanolát hlinitý
Vzorec: C₉H₂₁AlO₃
Bod varu: 135 °C (13 hPa)
Bod tání: 119 °C
Hustota: 0,9771 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008870
CAS číslo: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,00346