Triizopropanolát hlinitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Aluminiumtriisopropylate, Aluminiumisopropylate, Aluminiumtriisopropoxide, Aluminium isopropoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
220418-100G
220418-1KG
SIAL220418-100GEA
1060
CZK
SIAL220418-100G
SIAL220418-1KG
Triizopropanolát hlinitý, Sigma-Aldrich®
Triizopropanolát hlinitý
Vzorec:
C₉H₂₁AlO₃ MW: 204.25 Bod varu: 135 Bod tání: 119 Hustota: 0.9771 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008870 CAS číslo: 555-31-7 EINECS: 209-090-8 UN: 3181 ADR: 4.1 II Merck Index: 13,00346 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...