Tisk…

Triizopropanolát hlinitý 99.99% (trace metals basis)

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Aluminiumtriisopropylate, Aluminiumisopropylate, Aluminiumtriisopropoxide, Aluminium isopropoxide

212230100 212230500 212232500
ACRO212230100EA 2660 CZK
ACRO212230100 ACRO212230500 ACRO212232500
Triizopropanolát hlinitý 99.99% (trace metals basis)
Triizopropanolát hlinitý
Vzorec: C₉H₂₁AlO₃
Bod varu: 125…130 °C (38 mmHg)
Bod tání: 129…136 °C
Hustota: 0,9771 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008870
CAS číslo: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,00346

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤150 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR