Triizopropanolát hlinitý 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
205170010
205175000
205170051
ACRO205170010EA
2140
CZK
ACRO205170010
ACRO205175000
ACRO205170051
Triizopropanolát hlinitý 98%
Triizopropanolát hlinitý
Vzorec:
C₉H₂₁AlO₃ Bod varu: 125…130 °C (38 mmHg) Bod tání: 129…136 °C Hustota: 0,9771 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008870 CAS číslo: 555-31-7 EINECS: 209-090-8 UN: 3181 ADR: 4.1,II Merck Index: 13,00346 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 129 to 136 °C |
Aluminium (Al) | 12.9 to 13.5 % |