Tisk…
Methoxid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
164992-100G 164992-500G 164992-5G
SIAL164992-100GEA 1410 CZK
SIAL164992-100G SIAL164992-500G SIAL164992-5G
Methoxid sodný, Sigma-Aldrich®
Methoxid sodný
Vzorec: CH₃NaO
Bod tání: 127 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012179
CAS číslo: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1431
ADR: 4.2,II