Tisk…
Methoxid sodný ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methanolát sodný
L05673.22 L05673.36 L05673.0P
L05673.22EA 786 CZK
L05673.22 L05673.36 L05673.0P
Methoxid sodný ≥98%
Methoxid sodný
Purity: 98% CAS No.: 124-41-4 Molecular Formula: CH3NaO Formula Weight: 54.02 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3592982 Merck Reference: 14,8643 UN No.: 1431 MDL No.: MFCD00012179
Vzorec: CH₃NaO
MW: 54,02 g/mol
Bod tání: >300 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012179
CAS číslo: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1431
ADR: 4.2,II
Merck Index: 14,8643