Tisk…
Methoxid sodný, anhydrous, powder, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
173120050 173125000 173120025 173121000
ACRO173120050EA 890 CZK
ACRO173120050 ACRO173125000 ACRO173120025 ACRO173121000
Methoxid sodný, anhydrous, powder, pure
Methoxid sodný
Vzorec: CH₃NaO
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012179
CAS číslo: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1431
ADR: 4.2,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Alkalinity ≥99 % (Total)
Titration ≥97 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤2 %
Sodium (Na) 4.5 to 5.5 %