Potassium-tert-butoxide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
659878-25G
659878-5G
SIAL659878-25GEA
8290
CZK
SIAL659878-25G
SIAL659878-5G
Potassium-tert-butoxide, Sigma-Aldrich®
Potassium-tert-butoxide
Vzorec:
C₄H₉KO Bod tání: 256…258 °C |
MDL Number:
MFCD00012162 CAS číslo: 865-47-4 EINECS: 212-740-3 UN: 3206 ADR: 4.2,II |