Methanol ≥99.9%, PESTINORM® for purge and trap GC analysis
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83967.320EA
7050
CZK
83967.320
83967.290
Methanol ≥99.9%, PESTINORM® for purge and trap GC analysis
Methanol
Vzorec:
CH₃OH MW: 32,04 g/mol Bod varu: 64,6 °C (1013 hPa) Bod tání: –98 °C Hustota: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 11 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS číslo: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.9 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Water | Max. 0.1 % |
Evaporation residue (100°C) | Max. 0.0005 % |
2-Butanone (GC/MS) | Max. 0.5 ppm |
Volatile impurities (GC/MS) | Passes test |