E/E, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ethyl alcohol
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
20825.290EA
1960
CZK
20825.290
20825.324
E/E, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Ethanol
Upozornení: WARNING : this alcohol is regulated. Call us.
Vzorec:
C₂H₅OH MW: 46.07 Bod varu: 78.3 °C (1013 hPa) Bod tání: –117 °C Hustota: 0.7895 Bod vzplanutí: 12 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003568 CAS číslo: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3 II REACH: 01-2119457610-43 Merck Index: 12,03806 |
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8 % |
Assay (V/V) | 96,2-96,5% |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Absorbance (210 nm) | Max. 0.5 |
Absorbance (254 nm) | Max. 0.02 |
Absorbance (280 nm) | Max. 0.01 |
Transmittance (210 nm) | Min. 30 % |
Transmittance (254 nm) | Min. 96 % |
Transmittance (280 nm) | Min. 98 % |