3-Pentanol ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P8025-100ML-A
P8025-25ML-A
P8025-500ML-A
SIALP8025-100ML-AEA
2180
CZK
SIALP8025-100ML-A
SIALP8025-25ML-A
SIALP8025-500ML-A
3-Pentanol ≥98%, Sigma-Aldrich®
3-Pentanol
Vzorec:
C₅H₁₂O MW: 88.15 Bod varu: 116 Bod tání: –8 °C Hustota: 0.82 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 33 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004574 CAS číslo: 584-02-1 EINECS: 209-526-7 UN: 1105 ADR: 3 III Merck Index: 13,07197 |