Tisk…
2-Propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
MQ300
W292907-1KG-K W292907-20KG-K W292907-8KG-K
SIALW292907-1KG-KEA 2100 CZK
SIALW292907-1KG-K SIALW292907-20KG-K SIALW292907-8KG-K
2-Propanol, Sigma-Aldrich®
2-Propanol
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1
Bod varu: 82
Bod tání: –89 °C
Hustota: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011674
CAS číslo: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM