Tisk…
1-Oktanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: n-Octanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W280011-1KG-K W280011-4KG-K
SIALW280011-1KG-KEA 4130 CZK
SIALW280011-1KG-K SIALW280011-4KG-K
1-Oktanol, Sigma-Aldrich®
1-Oktanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
MW: 130.23
Bod varu: 195
Bod tání: –16 °C
Hustota: 0.8246 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 81
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002988
CAS číslo: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM