Tisk…

1-Oktanol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: n-Octanol

M-Clarity™ quality level = MQ100

297887-100ML 297887-1L
SIAL297887-100MLEA 3810 CZK
SIAL297887-100ML SIAL297887-1L
1-Oktanol, Sigma-Aldrich®
1-Oktanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Bod varu: 195 °C (1013 hPa)
Bod tání: –16 °C
Hustota: 0,8246 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002988
CAS číslo: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR