Tisk…
1-Octadecanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
O709-1KG O709-2KG
SIALO709-1KGEA 2320 CZK
SIALO709-1KG SIALO709-2KG
1-Octadecanol, Sigma-Aldrich®
1-Octadecanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
MW: 270,5 g/mol
Bod varu: 336 °C (1013 hPa)
Bod tání: 56…57 °C
Hustota: 0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002823
CAS číslo: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Merck Index: 12,08960