1-Nonanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Nonan-1-ol, n-Nonanol, 1-Nonyl alcohol, Nonyl alcohol, 1-Hydroxy nonane, n-Nonyl alcohol, Octyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W278904-1KG-K
W278904-8KG-K
SIALW278904-1KG-KEA
3670
CZK
SIALW278904-1KG-K
SIALW278904-8KG-K
1-Nonanol, Sigma-Aldrich®
1-Nonanol
Vzorec:
H₃C(CH₂)₇CH₂OH MW: 144,26 g/mol Bod varu: 215 °C (1013 hPa) Bod tání: –7 °C Hustota: 0,8419 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 76 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002990 CAS číslo: 143-08-8 EINECS: 205-583-7 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 12,06774 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...