Tisk…
1-Hexanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
M-Clarity™ quality level = MQ100
471402-100ML 471402-1L 471402-2L
SIAL471402-100MLEA 1630 CZK
SIAL471402-100ML SIAL471402-1L SIAL471402-2L
1-Hexanol, Sigma-Aldrich®
1-Hexanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
MW: 102,18 g/mol
Bod varu: 156 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002982
CAS číslo: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM