Tisk…
1-Hexadekanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W255408-10KG W255408-1KG W255408-SAMPLE
SIALW255408-10KGEA 12150 CZK
SIALW255408-10KG SIALW255408-1KG SIALW255408-SAMPLE
1-Hexadekanol, Sigma-Aldrich®
1-Hexadekanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
MW: 242.45
Bod varu: 305…330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 46…52 °C
Hustota: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004760
CAS číslo: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037