Tisk…
1-Heptanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Heptyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
H2805-1L H2805-2.5L H2805-250ML
SIALH2805-1LEA 2550 CZK
SIALH2805-1L SIALH2805-2.5L SIALH2805-250ML
1-Heptanol, Sigma-Aldrich®
1-Heptanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
MW: 116,2 g/mol
Bod varu: 176 °C (1013 hPa)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002986
CAS číslo: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 13,04681