1-Heptadecanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Heptadecan-1-ol, Hexadecyl carbinol, 1-Heptadecanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
241695-5G
241695-25G
SIAL241695-5GEA
1890
CZK
SIAL241695-5G
SIAL241695-25G
1-Heptadecanol, Sigma-Aldrich®
1-Heptadecanol
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₅CH₂OH MW: 256.47 Bod varu: 308.5 Bod tání: 53…57 °C Hustota: 0.967 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002822 CAS číslo: 1454-85-9 EINECS: 215-932-5 |