Tisk…
1-Heneicosanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
H2518-1G H2518-25MG
SIALH2518-1GEA 31880 CZK
SIALH2518-1G SIALH2518-25MG
1-Heneicosanol, Sigma-Aldrich®
1-Heneicosanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₉CH₂OH
MW: 312,58 g/mol
Bod varu: 170 °C (1013 hPa)
Bod tání: 68…69 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00062834
CAS číslo: 15594-90-8
EINECS: 239-673-2