Tisk…
1-Dodekanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Undecyl carbinol, 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxy dodecane, Lauryl alcohol, Dodecyl Alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W261718-1KG-K W261718-20KG-K W261718-4KG-K W261718-8KG-K
SIALW261718-1KG-KEA 2130 CZK
SIALW261718-1KG-K SIALW261718-20KG-K SIALW261718-4KG-K SIALW261718-8KG-K
1-Dodekanol, Sigma-Aldrich®
1-Dodekanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
MW: 186,34 g/mol
Bod varu: 260 °C (1013 hPa)
Bod tání: 22…24 °C
Hustota: 0,81976 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004753
CAS číslo: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03439