Tisk…
1-Dekanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-Hydroxy decane, 1-Decyl alcohol, Capric alcohol, Decan-1-ol, Nonyl carbinol, Decyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W236500-1KG-K W236500-20KG-K W236500-8KG-K
SIALW236500-1KG-KEA 2150 CZK
SIALW236500-1KG-K SIALW236500-20KG-K SIALW236500-8KG-K
1-Dekanol, Sigma-Aldrich®
1-Dekanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
MW: 158,28 g/mol
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 7 °C
Hustota: 0,82634 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004747
CAS číslo: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02875