Tisk…
1-Dekanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-Hydroxy decane, 1-Decyl alcohol, Capric alcohol, Decan-1-ol, Nonyl carbinol, Decyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
150584-3KG 150584-500G
SIAL150584-3KGEA 4790 CZK
SIAL150584-3KG SIAL150584-500G
1-Dekanol, Sigma-Aldrich®
1-Dekanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
MW: 158.28
Bod varu: 230
Bod tání: 7
Hustota: 0.82634
Bod vzplanutí: 82
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004747
CAS číslo: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02875