Tisk…
Anhydrid kyseliny propiónové, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
81942-1L 81942-250ML
SIAL81942-1LEA 2170 CZK
SIAL81942-1L SIAL81942-250ML
Anhydrid kyseliny propiónové, Sigma-Aldrich®
Anhydrid kyseliny propiónové
Vzorec: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Bod varu: 167 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009303
CAS číslo: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
UN: 2496
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08011