Tisk…
Anhydrid kyseliny propiónové 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
131520010 131520025 131520100 131522500
ACRO131520010EA 2510 CZK
ACRO131520010 ACRO131520025 ACRO131520100 ACRO131522500
Anhydrid kyseliny propiónové 99%
Anhydrid kyseliny propiónové
Vzorec: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Bod varu: 167 °C (1013 hPa)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 1,015 g/cm³
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009303
CAS číslo: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
UN: 2496
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08011
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA