Tisk…
Caproic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Hexanoic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
21580-250ML-F 21580-50ML-F
SIAL21580-250ML-FEA 3030 CZK
SIAL21580-250ML-F SIAL21580-50ML-F
Caproic anhydride, Sigma-Aldrich®
Caproic anhydride
Vzorec: C₁₂H₂₂O₃
MW: 214,3 g/mol
Bod varu: 246 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009509
CAS číslo: 2051-49-2
EINECS: 218-121-4
UN: 3265
ADR: 8,II