Tisk…

Caproic anhydride, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

194530-250G 194530-50G
SIAL194530-250GEA 2460 CZK
SIAL194530-250G SIAL194530-50G
Caproic anhydride, Sigma-Aldrich®
Caproic anhydride
Vzorec: C₁₂H₂₂O₃
Bod varu: 246 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009509
CAS číslo: 2051-49-2
EINECS: 218-121-4
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR