Tisk…
Caproic anhydride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexanoic anhydride
186750500 186752500
ACRO186750500EA 872 CZK
ACRO186750500 ACRO186752500
Caproic anhydride 97%
Caproic anhydride
Vzorec: C₁₂H₂₂O₃
MW: 214,3 g/mol
Bod varu: 246 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,926 g/cm³
Bod vzplanutí: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009509
CAS číslo: 2051-49-2
EINECS: 218-121-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
Titration by coupling ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %
Sodium (Na) passes test