Anhydrid kyseliny octové, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
691275-200KG
691275-25KG
691275-5KG
SIAL691275-200KGEA
0
CZK
SIAL691275-200KG
SIAL691275-25KG
SIAL691275-5KG
Anhydrid kyseliny octové, Sigma-Aldrich®
Anhydrid kyseliny octové
Vzorec:
(CH₃CO)₂O Bod varu: 139,9 °C (1013 hPa) Bod tání: –73 °C Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 49 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008705 CAS číslo: 108-24-7 EINECS: 203-564-8 UN: 1715 ADR: 8,II REACH: 01-2119486470-36 Merck Index: 13,00057 |