Anhydrid kyseliny octové, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Acetyl oxide, Acetyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
242845-100G
242845-1KG
242845-5G
SIAL242845-100GEA
653
CZK
SIAL242845-100G
SIAL242845-1KG
SIAL242845-5G
Anhydrid kyseliny octové, Sigma-Aldrich®
Anhydrid kyseliny octové
Vzorec:
(CH₃CO)₂O Bod varu: 139,9 °C (1013 hPa) Bod tání: –73 °C Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 49 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008705 CAS číslo: 108-24-7 EINECS: 203-564-8 UN: 1715 ADR: 8,II REACH: 01-2119486470-36 Merck Index: 13,00057 |