Anhydrid kyseliny octové, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00042.1000
1.00042.2500
1.00042.1000EA
1890
CZK
1.00042.1000
1.00042.2500
Anhydrid kyseliny octové, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Anhydrid kyseliny octové
Vzorec:
(CH₃CO)₂O Bod varu: 139,9 °C (1013 hPa) Bod tání: –73 °C Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 49 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008705 CAS číslo: 108-24-7 EINECS: 203-564-8 UN: 1715 ADR: 8 (3),II REACH: 01-2119486470-36 Merck Index: 13,00057 |
|
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) Hydrolysis,Risk of violent reaction. |
Melting Point | -73 °C |
Molar Mass | 102.08 g/mol |
Boiling Point | 138 - 140.5 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 4 hPa (20 °C) |
Flash Point | 49 °C |
Explosion Limit | 2.0 - 10.2 %(V) |
Density | 1.08 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 330 °C |