Anhydrid kyseliny octové ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Acetyl oxide, Acetyl acetate
L04295.30
L04295.0E
L04295.0B
L04295.30EA
834
CZK
L04295.30
L04295.0E
L04295.0B
Anhydrid kyseliny octové ≥99%
Anhydrid kyseliny octové
Purity: 99+%
CAS No.: 108-24-7
Molecular Formula: (CH3CO)2O
Formula Weight: 102.09
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.3900
Odour: Pungent
Melting Point: -73°
Boiling Point: 138-140°
Beilstein Reference: 385737
Merck Reference: 14,56
UN No.: 1715
MDL No.: MFCD00008705
Vzorec:
(CH₃CO)₂O Bod varu: 138…140 °C Bod tání: –73 °C Hustota: 1,082 Bod vzplanutí: 49 °C (120 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008705 CAS číslo: 108-24-7 EINECS: 203-564-8 UN: 1715 ADR: 8,II REACH: 01-2119486470-36 Merck Index: 14,56 |