Tisk…
Anhydrid kyseliny butanové, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W527211-1KG W527211-25KG W527211-SAMPLE
SIALW527211-1KGEA 3240 CZK
SIALW527211-1KG SIALW527211-25KG SIALW527211-SAMPLE
Anhydrid kyseliny butanové, Sigma-Aldrich®
Anhydrid kyseliny butanové
Vzorec: C₈H₁₄O₃
MW: 158.2
Bod varu: 198
Bod tání: –73 °C
Hustota: 0.963 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 83
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009389
CAS číslo: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01594