Tisk…
Anhydrid kyseliny butanové, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
B103551-1L B103551-500ML
SIALB103551-1LEA 2500 CZK
SIALB103551-1L SIALB103551-500ML
Anhydrid kyseliny butanové, Sigma-Aldrich®
Anhydrid kyseliny butanové
Vzorec: C₈H₁₄O₃
MW: 158.2
Bod varu: 198
Bod tání: –73 °C
Hustota: 0.963 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 83
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009389
CAS číslo: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01594