Tisk…

Anhydrid kyseliny butanové, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

19270-1L 19270-250ML
SIAL19270-1LEA 2600 CZK
SIAL19270-1L SIAL19270-250ML
Anhydrid kyseliny butanové, Sigma-Aldrich®
Anhydrid kyseliny butanové
Vzorec: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Bod varu: 198 °C (1013 hPa)
Bod tání: –73 °C
Hustota: 0,963 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009389
CAS číslo: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01594

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR