Tisk…
Anhydrid kyseliny butanové for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00503.0100 8.00503.1000
8.00503.0100EA 1050 CZK
8.00503.0100 8.00503.1000
Anhydrid kyseliny butanové for synthesis, Sigma-Aldrich®
Anhydrid kyseliny butanové
Vzorec: C₈H₁₄O₃
MW: 158.2
Bod varu: 198
Bod tání: –73 °C
Hustota: 0.963 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009389
CAS číslo: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01594
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -75 °C
Molar Mass 158.19 g/mol
Boiling Point 195 - 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.413 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 7.6 %(V)
Density 0.963 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C