Tisk…

Anhydrid kyseliny butanové ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

A12377.0F A12377.AE A12377.AP
A12377.0FEA 4050 CZK
A12377.0F A12377.AE A12377.AP
Anhydrid kyseliny butanové ≥98%
Anhydrid kyseliny butanové

Purity: 98% CAS No.: 106-31-0 Molecular Formula: C8H14O3 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4130 Odour: Rancid Melting Point: -75° Boiling Point: 198-199° Beilstein Reference: 1099474 Merck Reference: 14,1594 UN No.: 2739 MDL No.: MFCD00009389

Vzorec: C₈H₁₄O₃
Bod varu: 198…199 °C
Bod tání: –75 °C
Hustota: 0,968
Bod vzplanutí: 88 °C (190 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009389
CAS číslo: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1594

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR