Tisk…
Glutaric anhydride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
119970050 119971000 119975000 119970025
ACRO119970050EA 828 CZK
ACRO119970050 ACRO119971000 ACRO119975000 ACRO119970025
Glutaric anhydride 95%
Glutaric anhydride
Vzorec: C₅H₆O₃
Bod varu: 290 °C (760 mmHg)
Bod tání: 46…57 °C
Hustota: 1,411 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006679
CAS číslo: 108-55-4
EINECS: 203-593-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure