Tisk…
Bis(2-metoxyetyl)ether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methoxyethyl ether, 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Diethylene glycol dimethyl ether, Dimethyldigol, Diglyme
M-Clarity™ quality level = MQ100
281662-100ML 281662-1L 281662-2L
SIAL281662-100MLEA 4760 CZK
SIAL281662-100ML SIAL281662-1L SIAL281662-2L
Bis(2-metoxyetyl)ether, Sigma-Aldrich®
Bis(2-metoxyetyl)ether
Vzorec: C₆H₁₄O₃
MW: 134.18
Bod varu: 162
Bod tání: –64 °C
Hustota: 0.944 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 53
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008503
CAS číslo: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
UN: 3271
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03187