Tisk…
Bis(2-metoxyetyl)ether 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methoxyethyl ether, 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Diethylene glycol dimethyl ether, Dimethyldigol, Diglyme
125850010 125850025 125852500 125850100
ACRO125850010EA 4560 CZK
ACRO125850010 ACRO125850025 ACRO125852500 ACRO125850100
Bis(2-metoxyetyl)ether 99%, extra pure
Bis(2-metoxyetyl)ether
Vzorec: C₆H₁₄O₃
MW: 134.18
Bod varu: 162 °C (760 mmHg)
Bod tání: –64 °C
Hustota: 0.937 g/cm³
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008503
CAS číslo: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
UN: 3271
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03187
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.025 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.015 %
Peroxides ≤0.005 %