Tisk…
Bis(2-ethoxyethyl)ether ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Ethoxyethyl ether, Diethyleneglycoldiethylether, Diethylene glycol diethyl ether
A17478.0F A17478.AE A17478.AP
A17478.0FEA 4980 CZK
A17478.0F A17478.AE A17478.AP
Bis(2-ethoxyethyl)ether ≥99%
Bis(2-ethoxyethyl)ether
Purity: 99% CAS No.: 112-36-7 Molecular Formula: C8H18O3 Formula Weight: 162.23 Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.4120 Odour: Weak Melting Point: -44° Boiling Point: 188-190° Beilstein Reference: 1699259 Merck Reference: 14,3118 MDL No.: MFCD00009254
Vzorec: C₈H₁₈O₃
MW: 162.23
Bod varu: 188…190 °C
Bod tání: –44 °C
Hustota: 0.909
Bod vzplanutí: 71 °C (160 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009254
CAS číslo: 112-36-7
EINECS: 203-963-7
Merck Index: 13,03145